3-Fluor-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25001G100 AS25001G25
ACTIAS25001G100EA 290 CHF
ACTIAS25001G100 ACTIAS25001G25
3-Fluor-4-hydroxybenzoesäure
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
MDL Number: MFCD00143161
CAS-Nummer: 350-29-8