2,6-Difluor-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35297G1
AS35297G10
AS35297G5
ACTIAS35297G1EA
0
CHF
ACTIAS35297G1
ACTIAS35297G10
ACTIAS35297G5
2,6-Difluor-4-hydroxybenzoesäure
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₄F₂O₃ |
MDL Number:
MFCD03094500 CAS-Nummer: 214917-68-7 |