5-Fluor-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35081G1
AS35081G5
ACTIAS35081G1EA
0
CHF
ACTIAS35081G1
ACTIAS35081G5
5-Fluor-2-methoxybenzoesäure
5-Fluor-2-methoxybenzoesäure
Formel:
C₈H₇FO₃ |
MDL Number:
MFCD00671765 CAS-Nummer: 394-04-7 |