3-Fluor-4-methoxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24901G100
AS24901G25
ACTIAS24901G100EA
131
CHF
ACTIAS24901G100
ACTIAS24901G25
3-Fluor-4-methoxybenzoesäure
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₇FO₃ MW: 170,14 g/mol Melting Pt: 211.5 °C |
MDL Number:
MFCD00060675 CAS-Nummer: 403-20-3 |