4-Amino-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23061G25
AS23061G5
ACTIAS23061G25EA
0
CHF
ACTIAS23061G25
ACTIAS23061G5
4-Amino-2-fluorbenzoesäure
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD01569397 CAS-Nummer: 446-31-1 |