Ethyl-4-cyanbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Cyanobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-cyanobenzoate
AS22059G25 AS22059G5
ACTIAS22059G25EA 237 CHF
ACTIAS22059G25 ACTIAS22059G5
Ethyl-4-cyanbenzoat
Ethyl-4-cyanbenzoat
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 54
MDL Number: MFCD00001824
CAS-Nummer: 7153-22-2
EINECS: 230-500-6