3-Chlor-4-methoxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Chloro-p-anisic acid
AS25376G1
AS25376G25
AS25376G5
ACTIAS25376G1EA
21
CHF
ACTIAS25376G1
ACTIAS25376G25
ACTIAS25376G5
3-Chlor-4-methoxybenzoesäure
3-Chlor-4-methoxybenzoesäure
Formel:
C₈H₇ClO₃ MW: 186,59 g/mol |
MDL Number:
MFCD00016512 CAS-Nummer: 37908-96-6 EINECS: 253-708-9 |