2-Bromphenetol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Bromo-2-ethoxybenzene, 2-Bromophenyl ethyl ether
AS25352G100 AS25352G25 AS25352G5
ACTIAS25352G100EA 99 CHF
ACTIAS25352G100 ACTIAS25352G25 ACTIAS25352G5
2-Bromphenetol
2-Bromphenetol
Formel: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
MDL Number: MFCD00061092
CAS-Nummer: 583-19-7
EINECS: 209-501-0