Methyl-4-brombenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 4-bromobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
AS20132G100 AS20132G25
ACTIAS20132G100EA 0 CHF
ACTIAS20132G100 ACTIAS20132G25
Methyl-4-brombenzoat
Methyl-4-brombenzoat
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 78…81 °C
Dichte: 1.689 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013531
CAS-Nummer: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Merck Index: 13,01392