2,2-Dimethylbernsteinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,4-butanedioic acid, α,α-Dimethylsuccinic acid
AS21412G100 AS21412G25
ACTIAS21412G100EA 0 CHF
ACTIAS21412G100 ACTIAS21412G25
2,2-Dimethylbernsteinsäure
2,2-Dimethylbernsteinsäure
Formel: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 143 °C
Dichte: 1.323 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004196
CAS-Nummer: 597-43-3
EINECS: 209-899-6