L-Methionin Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
(S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
J61904.18
J61904.22
J61904.36
J61904.18EA
55.1
CHF
J61904.18
J61904.22
J61904.36
L-Methionin Reagenz für die Zellkultur
L-Methionin
CAS No.: 63-68-3
Molecular Formula: C5H11NO2S
Formula Weight: 149.21
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 284° dec.
Beilstein Reference: 1722294
Merck Reference: 14,5975
MDL No.: MFCD00063097
Formel:
C₅H₁₁NO₂S MW: 149,21 g/mol Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa) Melting Pt: 284 °C (dec.) Dichte: 1.373 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063097 CAS-Nummer: 63-68-3 EINECS: 200-562-9 Merck Index: 14,5975 |