Ethylbrompyruvat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, 3-Bromo-2-oxopropionic acid ethyl ester
AS51214G100 AS51214G25
ACTIAS51214G100EA 0 CHF
ACTIAS51214G100 ACTIAS51214G25
Ethylbrompyruvat
Ethylbrompyruvat
Formel: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
MW: 195,01 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C (13 hPa)
Dichte: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000204
CAS-Nummer: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
UN: 3265
ADR: 8,II