1,10-Phenanthrolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS21372G100
AS21372G25
ACTIAS21372G100EA
0
CHF
ACTIAS21372G100
ACTIAS21372G25
1,10-Phenanthrolin
1,10-Phenanthrolin
Formel:
C₁₂H₈N₂ Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa) Melting Pt: 117…119 °C |
MDL Number:
MFCD00011678 CAS-Nummer: 66-71-7 EINECS: 200-629-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07356 |