(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol, D-Valinol, D(-)-Valinol
AS22326G25 AS22326G5
ACTIAS22326G25EA 0 CHF
ACTIAS22326G25 ACTIAS22326G5
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₃NO
Dichte: 0.93 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064297
CAS-Nummer: 4276-09-9