D(-)-Valin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: H-D-Val-OH, (R)-(-)-Valine
AS20411G100 AS20411G25
ACTIAS20411G100EA 0 CHF
ACTIAS20411G100 ACTIAS20411G25
D(-)-Valin
D(-)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 86 °C
MDL Number: MFCD00064219
CAS-Nummer: 640-68-6
EINECS: 211-368-9