(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
Synonyms:
L(+)-Alaninol, L-Alaninol, (S)-2-Aminopropan-1-ol, L(+)-2-Amino-1-propanol
AS20399G100
AS20399G25
ACTIAS20399G100EA
0
CHF
ACTIAS20399G100
ACTIAS20399G25
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Formel:
C₃H₉NO MW: 75,11 g/mol Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa) Dichte: 0.955 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064412 CAS-Nummer: 2749-11-3 EINECS: 220-388-7 |