(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
D-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol, D(-)-Alaninol, (R)-2-Aminopropan-1-ol
AS20486G100
AS20486G25
ACTIAS20486G100EA
0
CHF
ACTIAS20486G100
ACTIAS20486G25
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Formel:
C₃H₉NO Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa) Dichte: 0.96 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00064413 CAS-Nummer: 35320-23-1 |