L(+)-Cystein Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
H-Cys-OH, (R)-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
J63745.14
J63745.22
J63745.14EA
77.6
CHF
J63745.14
J63745.22
L(+)-Cystein Reagenz für die Zellkultur
L(+)-Cystein
CAS No.: 52-90-4
Molecular Formula: C3H7NO2S
Formula Weight: 121.16
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1721408
Merck Reference: 14,2781
Optical Rotation: +7.6° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064306
Formel:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H MW: 121,16 g/mol Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa) Melting Pt: ∼ 220 °C (dec.) Dichte: 1.523 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064306 CAS-Nummer: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Merck Index: 14,2781 |