Chloroform-[D1] (99,8% D) +1% V/V TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Achtung
Synonyms: Chloroform-DTrichlormethan-D1
CAMBDLM-7TA-100EA 0 CHF
CAMBDLM-7TA-100
Chloroform-[D1] (99,8% D) +1% V/V TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
MW: 120,38 g/mol
Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –64,1 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III