3,4-Dichlorzimtsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3,4-Dichlorocinnamic Acid
AS24538G100 AS24538G25
ACTIAS24538G100EA 0 CHF
ACTIAS24538G100 ACTIAS24538G25
3,4-Dichlorzimtsäure
3,4-Dichlorzimtsäure
Formel: C₉H₆Cl₂O₂
MW: 217.05 g/mol
MDL Number: MFCD00004385
CAS-Nummer: 1202-39-7
EINECS: 214-866-4