3,4,5-Trimethoxyzimtsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (2E)-3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acrylic acid
AS22682G100 AS22682G25
ACTIAS22682G100EA 0 CHF
ACTIAS22682G100 ACTIAS22682G25
3,4,5-Trimethoxyzimtsäure
3,4,5-Trimethoxyzimtsäure
Formel: C₁₂H₁₄O₅
MW: 238.24 g/mol
Siedepunkt: 367
Melting Pt: 127
MDL Number: MFCD00004388
CAS-Nummer: 90-50-6
EINECS: 201-999-8