N,N-Dimethylformamid ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
9221-03EA 635 CHF
9221-03 9221-R
N,N-Dimethylformamid ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
N,N-Dimethylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Siedepunkt: 153
Melting Pt: –61 °C
Dichte: 0.9445 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 57.5 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
Assay (HCON(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) ≥ 99.8 %
Appearance Passes Test
Color (APHA) ≤ 15
Residue after Evaporation ≤ 0.0050 %
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0005
Titrable Base (meq/g) ≤ 0.003
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 0.1 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs