Glycin (H-Gly-OH) ≥99,5% Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
H-Gly-OH
, Glycocoll
, Aminoessigsäure
J62407.A1EA
132
CHF
J62407.A1
J62407.36
Glycin (H-Gly-OH) ≥99,5% Reagenz für die Zellkultur
Glycin (H-Gly-OH)
Formel:
NH₂CH₂COOH MW: 75,07 g/mol Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa) Melting Pt: ∼ 245 °C (Zersetzung) Dichte: 1,595 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS-Nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 14,4491 |