7-Nitroindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21148G25 AS21148G5
ACTIAS21148G25EA 123 CHF
ACTIAS21148G25 ACTIAS21148G5
7-Nitroindol
7-Nitroindol
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
MDL Number: MFCD00005683
CAS-Nummer: 6960-42-5