7-Methylindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS50062G100
AS50062G5
ACTIAS50062G100EA
0
CHF
ACTIAS50062G100
ACTIAS50062G5
7-Methylindol
7-Methylindol
Formel:
C₉H₉N Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa) Melting Pt: 83 °C Dichte: 1,0202 g/cm³ (99.6 °C) |
MDL Number:
MFCD00005684 CAS-Nummer: 933-67-5 EINECS: 213-270-1 |