7-Methoxyindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS50147G1 AS50147G5
ACTIAS50147G1EA 0 CHF
ACTIAS50147G1 ACTIAS50147G5
7-Methoxyindol
7-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00047203
CAS-Nummer: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1