7-Fluorindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS12775G1 AS12775G25 AS12775G5
ACTIAS12775G1EA 0 CHF
ACTIAS12775G1 ACTIAS12775G25 ACTIAS12775G5
7-Fluorindol
7-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
MDL Number: MFCD01074502
CAS-Nummer: 387-44-0