7-Bromindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS51137G1 AS51137G25 AS51137G5
ACTIAS51137G1EA 0 CHF
ACTIAS51137G1 ACTIAS51137G25 ACTIAS51137G5
7-Bromindol
7-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
MDL Number: MFCD00799492
CAS-Nummer: 51417-51-7