6-Nitroindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Nitro-1H-indole
AS21033G25
AS21033G5
ACTIAS21033G25EA
126
CHF
ACTIAS21033G25
ACTIAS21033G5
6-Nitroindol
6-Nitroindol
Formel:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051497 CAS-Nummer: 4769-96-4 EINECS: 225-311-0 |