6-Methylindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS22052G100 AS22052G25 AS22052G5
ACTIAS22052G100EA 0 CHF
ACTIAS22052G100 ACTIAS22052G25 ACTIAS22052G5
6-Methylindol
6-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 30…31 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005682
CAS-Nummer: 3420-02-8
UN: 3334
ADR: 9,