6-Hydroxyindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS50084G1
AS50084G5
ACTIAS50084G1EA
0
CHF
ACTIAS50084G1
ACTIAS50084G5
6-Hydroxyindol
6-Hydroxyindol
Formel:
C₈H₇NO |
MDL Number:
MFCD00152101 CAS-Nummer: 2380-86-1 EINECS: 417-020-4 UN: 3077 ADR: 9,III |