6-Fluorindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Fluoro-1H-indole
AS50080G100
AS50080G5
ACTIAS50080G100EA
0
CHF
ACTIAS50080G100
ACTIAS50080G5
6-Fluorindol
6-Fluorindol
Formel:
C₈H₆FN MW: 135.14 g/mol Melting Pt: 72…77 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00056933 CAS-Nummer: 399-51-9 |