6-Bromindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Bromo-1H-indole
AS7108G25
AS7108G5
ACTIAS7108G25EA
0
CHF
ACTIAS7108G25
ACTIAS7108G5
6-Bromindol
6-Bromindol
Formel:
C₈H₆BrN MW: 196,05 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00238550 CAS-Nummer: 52415-29-9 |