6-Aminoindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21643G1
AS21643G5
ACTIAS21643G1EA
58
CHF
ACTIAS21643G1
ACTIAS21643G5
6-Aminoindol
6-Aminoindole
Formel:
C₈H₈N₂ MW: 132,16 g/mol Siedepunkt: 161…166 °C (2,3 mmHg) Melting Pt: 65…66 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD02093959 CAS-Nummer: 5318-27-4 |