7-Chlorisatin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
7-Chloroindoline-2,3-dione, 7-Chloro-1H-indole-2,3-dione, 7-Cloroindoline-2,3-dione
AS31416G10
AS31416G5
ACTIAS31416G10EA
0
CHF
ACTIAS31416G10
ACTIAS31416G5
7-Chlorisatin
7-Chlorisatin
Formel:
C₈H₄ClNO₂ MW: 181,58 g/mol |
MDL Number:
MFCD00022796 CAS-Nummer: 7477-63-6 |