5-Hydroxyindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50144G25 AS50144G5
ACTIAS50144G25EA 0 CHF
ACTIAS50144G25 ACTIAS50144G5
5-Hydroxyindol
5-Hydroxyindol
Formel: C₈H₇NO
Melting Pt: 107…108 °C
MDL Number: MFCD00005677
CAS-Nummer: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6