Indol-5-carbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole
AS7031G100
AS7031G5
ACTIAS7031G100EA
0
CHF
ACTIAS7031G100
ACTIAS7031G5
Indol-5-carbonitril
Indol-5-carbonitril
Formel:
C₉H₆N₂ MW: 142.16 g/mol Melting Pt: 106…108 °C |
MDL Number:
MFCD00005669 CAS-Nummer: 15861-24-2 EINECS: 239-986-4 |