4-Hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS20536G25 AS20536G5
ACTIAS20536G25EA 0 CHF
ACTIAS20536G25 ACTIAS20536G5
4-Hydroxyphenylboronsäure
4-Hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01074628
CAS-Nummer: 71597-85-8