4-Fluor-m-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22668G100 AS22668G25
ACTIAS22668G100EA 0 CHF
ACTIAS22668G100 ACTIAS22668G25
4-Fluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₇FO₂
MDL Number: MFCD01631424
CAS-Nummer: 403-15-6