4-Fluor-o-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22260G100 AS22260G25
ACTIAS22260G100EA 0 CHF
ACTIAS22260G100 ACTIAS22260G25
4-Fluor-o-toluylsäure
4-Fluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇FO₂
MDL Number: MFCD04115880
CAS-Nummer: 321-21-1