4-Cyanphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
AS50164G100 AS50164G25 AS50164G5
ACTIAS50164G100EA 205 CHF
ACTIAS50164G100 ACTIAS50164G25 ACTIAS50164G5
4-Cyanphenylboronsäure
4-Cyanphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Melting Pt: > 300 °C
MDL Number: MFCD01318968
CAS-Nummer: 126747-14-6