4-Chlor-3-fluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS21639G100
AS21639G25
AS21639G5
ACTIAS21639G100EA
0
CHF
ACTIAS21639G100
ACTIAS21639G25
ACTIAS21639G5
4-Chlor-3-fluorbenzoesäure
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClFO₂ MW: 174,56 g/mol |
MDL Number:
MFCD00143290 CAS-Nummer: 403-17-8 |