4-Brom-3-fluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS23047G100
AS23047G25
ACTIAS23047G100EA
223
CHF
ACTIAS23047G100
ACTIAS23047G25
4-Brom-3-fluorbenzoesäure
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₂ MW: 219,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00672932 CAS-Nummer: 153556-42-4 |