4-Brom-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS20209G100 AS20209G25
ACTIAS20209G100EA 0 CHF
ACTIAS20209G100 ACTIAS20209G25
4-Brom-2-nitrobenzoesäure
4-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
MW: 246.02 g/mol
MDL Number: MFCD01013599
CAS-Nummer: 99277-71-1