4-Brom-2-fluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS1008G1
AS1008G5
ACTIAS1008G1EA
0
CHF
ACTIAS1008G1
ACTIAS1008G5
4-Brom-2-fluorpyridin
4-Bromo-2-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃BrFN MW: 175,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD04112504 CAS-Nummer: 128071-98-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |