4-Brom-2-chlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50349G100
AS50349G5
ACTIAS50349G100EA
0
CHF
ACTIAS50349G100
ACTIAS50349G5
4-Brom-2-chlorpyridin
4-Bromo-2-chloropyridine
Formel:
C₅H₃BrClN |
MDL Number:
MFCD03840756 CAS-Nummer: 73583-37-6 |