4-Amino-3,5-dichlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3,5-Dichloro-4-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-4-amine
AS24342G100
AS24342G25
ACTIAS24342G100EA
97
CHF
ACTIAS24342G100
ACTIAS24342G25
4-Amino-3,5-dichlorpyridin
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ MW: 163,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00125023 CAS-Nummer: 22889-78-7 EINECS: 245-304-6 |