4-(3-Indolyl)butansäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20667G100
AS20667G25
ACTIAS20667G100EA
0
CHF
ACTIAS20667G100
ACTIAS20667G25
4-(3-Indolyl)butansäure
4-(3-Indolyl)butansäure
Formel:
C₁₂H₁₃NO₂ Melting Pt: 121…126 °C Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005664 CAS-Nummer: 133-32-4 EINECS: 205-101-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,04987 |