5-Methylisatin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22643G100 AS22643G25
ACTIAS22643G100EA 0 CHF
ACTIAS22643G100 ACTIAS22643G25
5-Methylisatin
5-Methylisatin
Formel: C₉H₇NO₂
MDL Number: MFCD00005721
CAS-Nummer: 608-05-9
EINECS: 210-152-1