5-Fluorisatin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Fluoroindoline-2,3-dione, 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione
AS20152G100
AS20152G25
ACTIAS20152G100EA
130
CHF
ACTIAS20152G100
ACTIAS20152G25
5-Fluorisatin
5-Fluorisatin
Formel:
C₈H₄FNO₂ MW: 165,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00022795 CAS-Nummer: 443-69-6 |